Merck
516554
3-Fluorobenzyl isocyanate
98%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
functional group
amine, fluoro, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-1-2-7(4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI key
PHRJTGPFEAUEBC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.0 °F - closed cup
flash_point_c
90.56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Design, synthesis and structure-activity relationships of 1, 3, 4-oxadiazole derivatives as novel inhibitors of glycogen synthase kinase-3?.
Saitoh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(5), 2017-2029 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
516554-5G04061836827250