Merck
516317
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anthracyclines and related substances. 3. Regiospecific total synthesis of 11-deoxydaunomycinone.
Kimball S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(6), 1561-1563 (1981)