Merck
516120
Sigma-Aldrich
(+)-2-Amino-N-[(1S,2S)-(2-hydroxy-1-methyl-2-phenyl)ethyl]-N-methylacetamide
97%
Synonim(y):
(1S, 2S)-(+)-Pseudoephedrine glycinamide, 2-Amino-N-[(2-hydroxy-1-methyl-2-phenyl)ethyl]-N-methylacetamide
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCH2CON(CH3)CH(CH3)CH(OH)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +101°, c = 2 in methanol
mp
76-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-9(14(2)11(15)8-13)12(16)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,12,16H,8,13H2,1-2H3/t9-,12+/m0/s1
Klucz InChI
RASDPMXCBLHKCI-JOYOIKCWSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)