Merck
515515
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylcyclohexanone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H8(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
tw
174-175 °C (lit.)
gęstość
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CCCC(=O)C1
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-4-7(9)6-8/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N