Merck
515353
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylbenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553 (lit.)
bp
86-88 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(C)c1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-9(6-10)8(7)2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
UIFVCPMLQXKEEU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maximilian Ackermann et al.
Angiogenesis, 20(3), 359-372 (2017-03-12)
Nintedanib, a tyrosine kinase inhibitor approved for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis, has anti-fibrotic, anti-inflammatory, and anti-angiogenic activity. We explored the impact of nintedanib on microvascular architecture in a pulmonary fibrosis model. Lung fibrosis was induced in C57Bl/6 mice
Dustyn A Barnette et al.
Biochemical pharmacology, 170, 113661-113661 (2019-10-13)
Terbinafine N-dealkylation pathways result in formation of 6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynal (TBF-A), a reactive allylic aldehyde, that may initiate idiosyncratic drug-induced liver toxicity. Previously, we reported on the importance of CYP2C19 and 3A4 as major contributors to TBF-A formation. In this study, we