Merck
514217
Sigma-Aldrich
4-(Octyloxy)aniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
bp
336 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C14H23NO/c1-2-3-4-5-6-7-12-16-14-10-8-13(15)9-11-14/h8-11H,2-7,12,15H2,1H3
Klucz InChI
ACYGZCHBIGKPGR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 612-612 (2014)
Woosung Kwon et al.
Scientific reports, 5, 12604-12604 (2015-07-29)
Carbon nanodots (C-dots) are a kind of fluorescent carbon nanomaterials, composed of polyaromatic carbon domains surrounded by amorphous carbon frames, and have attracted a great deal of attention because of their interesting properties. There are still, however, challenges ahead such