Merck
513784
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(triisopropylsilyl)-D-glucal
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H34O6Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]25/D −5°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
gęstość
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C19H34O6Si/c1-12(2)26(13(3)4,14(5)6)23-11-18-19(25-16(8)21)17(9-10-22-18)24-15(7)20/h9-10,12-14,17-19H,11H2,1-8H3/t17-,18-,19+/m1/s1
Klucz InChI
QKFMTAHXVXFZEZ-QRVBRYPASA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)