Merck
513024
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyl)-1-methyl-1H-imidazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
76-78 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cn1cncc1[Si](C)(C)C(C)(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)