Merck
512958
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
tw
225 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
YQQNLONQWMLAQX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)