Merck
512737
Sigma-Aldrich
3-Methylpicolinonitrile
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
83-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccnc1C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-9-7(6)5-8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
WBXZCDIZXWDPBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient Mo (VI)-Catalyzed Hydration of Nitrile with Acetaldoxime.
Ma X, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 474-480 (2014)
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with