Kluczowe dokumenty
512680
4-Borono-DL-phenylalanine
95%
Synonim(y):
4-Dihydroxyboryl-DL-phenylalanine
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2BC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.01
Beilstein:
3141428
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC(Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)
Klucz InChI
NFIVJOSXJDORSP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?