Merck
512567
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dihydride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
przydatność reakcji
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
48-52 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][W][H].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.W.2H/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;;;/h2*3-6H,2H2,1H3;;;
Klucz InChI
XHAKKDCRMPIPFF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3