Merck
512257
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
154-157 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(C=O)cc1B(O)O
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)