Kluczowe dokumenty
512192
5-Methyl-2-thienylboronic acid
Synonim(y):
(5-Methylthien-2-yl)boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)dihydroxyborane, 2-Methylthienyl-5-boronic acid, 2-Methylthiophene-5-boronic acid, 5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7BO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
161.5-166.5 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
Klucz InChI
NRIYPIBRPGAWDD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?