Merck
512052
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(F)2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
30-33 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cc(Br)cc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H2BrF2NO/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
Klucz InChI
LSGXEWZVHIBWPQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup