Merck
512044
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-6-nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H2(NO2)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
88-92 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(N=C=O)c1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O3/c1-6-3-4-8(11(13)14)9(7(6)2)10-5-12/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
GCYYCDNYQBZIKN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)