Merck
511773
Sigma-Aldrich
sec-Butyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
1.87 psi ( 20 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
tw
101 °C (lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-3-5(2)6-4-7/h5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
DUUSMHZSZWMNCB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
38.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
3.33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)