Merck
511633
Sigma-Aldrich
Silver arsenate
99.99%
About This Item
Wzór liniowy:
Ag3AsO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.99%
rozpuszczalność
ammonium hydroxide: slightly soluble(lit.)
gęstość
6.657 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
[Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-][As]([O-])([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)