Przejdź do
assay
99.99% trace metals basis
autoignition temp.
763 °F
expl. lim.
9.8 %
reaction suitability
core: aluminum
bp
200-206 °C/30 mmHg (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)O[Al](OC(C)CC)OC(C)CC
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 511609-5G | 04061832491295 |