Merck
510769
Sigma-Aldrich
(+)-Disparlure
95%
Synonim(y):
(2S-cis)-2-Decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H38O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.50
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D +0.8°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
146-148 °C/0.25 mmHg (lit.)
gęstość
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC[C@@H]1O[C@@H]1CCCCC(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)