Merck
510610
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)vanadium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18V
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
core: vanadium
reagent type: catalyst
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[V].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.V/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Klucz InChI
LKRMGNHUAYXLJF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Liq. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)