Kluczowe dokumenty
510548
β-D-Glucopyranosyl fluoride tetraacetate
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19FO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]23/D +21°, c = 1 in chloroform
mp
80-85 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](F)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19FO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
JJXATNWYELAACC-RKQHYHRCSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?