Merck
510343
Sigma-Aldrich
(+)-N-(1(S)-Phenylethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3(R)-amine hydrochloride
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +2°, c = 2 in H2O
mp
285 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Cl.C[C@H](N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H22N2.2ClH/c1-12(13-5-3-2-4-6-13)16-15-11-17-9-7-14(15)8-10-17;;/h2-6,12,14-16H,7-11H2,1H3;2*1H/t12-,15-;;/m0../s1
Klucz InChI
BABMCKVVGDIUCA-XPTKPXFUSA-N
Opis ogólny
May contain up to 2.5% monohydrochloride salt
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)