Merck
50800
Sigma-Aldrich
Gold(III) chloride hydrate
crystallized, ≥48% Au basis
Synonim(y):
Auric chloride, Chloroauric acid, Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate, Tetrachloroauric(III) acid
About This Item
Wzór liniowy:
HAuCl4 · aq
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.79 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
jakość
crystallized
stężenie
≥48% Au
kolor
yellow
gęstość
3.9 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
Klucz InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)