Merck
50048
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
(S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.24
Beilstein:
4704456
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
aktywność optyczna
[α]20/D +21.5±1°, c = 2% in chloroform
mp
63-66 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1
Klucz InChI
AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)