Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł 1792,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1792,50 zł
Cena katalogowa2390,00 złZaoszczędź 25%grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
AnhydroBeads™
assay
≥99.99% trace metals basis
form
beads
reaction suitability
core: calcium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
772 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis | description powder, 99.99% trace metals basis | description anhydrous, granular, ≤7.0 mm, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥93% |
| form beads | form powder | form granular |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay ≥93% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| grade synthesis grade | grade anhydrous | grade anhydrous |
| mp 772 °C (lit.) | mp 772 °C (lit.) | mp 772 °C (lit.) |
| vapor pressure 0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.01 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?