Merck
499188
Sigma-Aldrich
Merrifield′s peptide resin
70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
zakres etykietowania
1.5-2.0 mmol/g Cl- loading
wielkość cząstki
70-90 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Klucz InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)