Merck
498734
Sigma-Aldrich
5-Hexenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CH(CH2)4ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]CCCCC=C
InChI
1S/C6H11.BrH.Zn/c1-3-5-6-4-2;;/h3H,1-2,4-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
UQWLQJPHSGOLLO-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
5-Hexenylzinc bromide can be used as a starting material in the synthesis of 3,6-bis[(cyclopentyl)methyl]phthalonitrile, a key intermediate in the preparation of octasubstituted phthalocyanines.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phthalocyanines bearing bulky cycloalkylmethyl substituents on non-peripheral sites
Cammidge AN, et al.
Tetrahedron Letters, 50(37), 5254-5256 (2009)