Merck
498157
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28O6Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]22/D −26°, c = 1.1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
tw
278 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C=CO[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H28O6Si/c1-11(17)21-13-8-9-19-14(15(13)22-12(2)18)10-20-23(6,7)16(3,4)5/h8-9,13-15H,10H2,1-7H3/t13-,14-,15-/m1/s1
Klucz InChI
HSYXDFIWVSUKFT-RBSFLKMASA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)