Merck
497983
Sigma-Aldrich
3,6-Di-O-benzoyl-D-galactal
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.35
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]22/D −104°, c = 1.1 in chloroform
mp
122-124 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H](COC(=O)c2ccccc2)OC=C[C@H]1OC(=O)c3ccccc3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)