Merck
497487
[(R,R)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]difluorotitanium(IV)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24F2Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
optical activity
[α]21/D +1468°, c = 0.07 in methylene chloride
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
F[Ti]1(F)[C@]4(CC[C@]12C=CC3=C2CCCC3)C=CC5=C4CCCC5
InChI
1S/C20H24.2FH.Ti/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
VGPFGDXZVLJUHC-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
497487-100MG04061833281123