Merck
497231
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-4-methylindole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
76-79 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]ccc2c1C
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-8-5-6-11-9(8)3-4-10(7)12-2/h3-6,11H,1-2H3
Klucz InChI
RISMXZVKSIWLMK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-metoksy-4-metyloindol lub 5-metoksy-4-metylo-1H-indol jest podstawionym 1H-indolem. Oceniono jego skuteczność jako substratu do produkcji indygoidu.[1]
Zastosowanie
  • Reactant for preparation of β-carboline-1-carboxylic acids as inhibitors of mitogen activated protein kinase-activated protein kinase 2
  • Reactant for preparation of indolyl and isoquinolinyl anthranilates as PPARδ partial agonists
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhongliu-Liu Wu et al.
Chemistry & biodiversity, 2(1), 51-65 (2006-12-29)
Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) is a potential drug target for a number of human diseases. Some indigoids have been found to be potent inhibitors of GSK-3, and individual compounds with better activity, specificity, and solubility are desired. In this work