Merck
496979
Sigma-Aldrich
4-O-Benzyl-L-rhamnal
98%
Synonim(y):
4-O-Benzyl-6-deoxy-L-glucal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]22/D −9°, c = 1 in chloroform
mp
111-113 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1OC=C[C@H](O)[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c1-10-13(12(14)7-8-15-10)16-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12-14H,9H2,1H3/t10-,12-,13-/m0/s1
Klucz InChI
ZPIBWTYMFFSTBY-DRZSPHRISA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)