Merck
496502
Tris[4-(vinyloxy)butyl] trimellitate
Synonim(y):
VEctomer® 5015 vinyl ether, Tris[4-(vinyloxy)butyl]-1,2,4-benzenetricarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3[CO2(CH2)4OCH=CH2]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.57
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCOC=C)c(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C27H36O9/c1-4-31-15-7-10-18-34-25(28)22-13-14-23(26(29)35-19-11-8-16-32-5-2)24(21-22)27(30)36-20-12-9-17-33-6-3/h4-6,13-14,21H,1-3,7-12,15-20H2
InChI key
XOTMHFNWERTCLG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)