Merck
496499
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] adipate
98%
Synonim(y):
VEctomer® 4060 vinyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH2CO2(CH2)4OCH=CH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=COCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCOC=C
Informacje prawne
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)