Merck
496464
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] isophthalate
96%
Synonim(y):
VEctomer® 4010 vinyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,3-[CO2(CH2)4OCH=CH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.51 (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=COCCCCOC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C20H26O6/c1-3-23-12-5-7-14-25-19(21)17-10-9-11-18(16-17)20(22)26-15-8-6-13-24-4-2/h3-4,9-11,16H,1-2,5-8,12-15H2
Klucz InChI
KZYBDOUJLUPBEH-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)