Merck
495999
Sigma-Aldrich
Tris(butylcyclopentadienyl)erbium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Er(C5H4C4H9)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: erbium
reagent type: catalyst
tw
240 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Er].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Er/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
Klucz InChI
JRCMYZNYPKTOPG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)