Merck
495891
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-2-methylpropiophenone hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCH(CH3)CH2N(CH3)2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
157-160 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CC(CN(C)C)C(=O)c1ccccc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)