Merck
495867
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-dimethyltrimethylene ketal hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23NO2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
229-234 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2
InChI
1S/C12H23NO2.ClH/c1-11(2)8-14-12(15-9-11)6-4-10(13-3)5-7-12;/h10,13H,4-9H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
SUTDEUGEHVLMEF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-dimethyltrimethylene ketal hydrochloride is also known as N,3,3-trimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine hydrochloride (1:1).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)