Merck
495603
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-isocyanatobutyrate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
OCN(CH2)3CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCN=C=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)4-3-5-8-6-9/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
GVDRIEURYWMQNO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl 4-isocyanatobutyrate can be synthesized by reacting ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride with phosgene.[1] Its enthalpy of vaporization at boiling point has been evaluated.[2]
Zastosowanie
Ethyl 4-isocyanatobutyrate may be used in the synthesis of 1-(3-ethoxycarbonylpropylcarbamoyl)-5-fluorouracil.[1]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 542-542 (2014)
5-Fluorouracil derivatives. XI. Synthesis of 1-hexylcarbamoyl-5-fluorouracil metabolites.
Ozaki S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(2), 893-896 (1986)