Merck
49554
Sigma-Aldrich
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
≥98.0% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8F6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 49554, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D +27±1°, c = 1 in acetonitrile
czystość optyczna
enantiomeric ratio: 97:3 (GC)
mp
53-58 °C
ciąg SMILES
C[C@@H](O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-5,17H,1H3/t5-/m1/s1
Klucz InChI
MMSCIQKQJVBPIR-RXMQYKEDSA-N
Opis ogólny
(R)-1-[3,5-bis(trifluorometylo)fenylo]etanol jest kluczowym półproduktem do syntezy aprepitantu, silnego ludzkiego receptora neurokininy-1 (NK-1).[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient Synthesis of (1R)-[3, 5-Bis (trifluoromethyl) phenyl] Ethanol, a Key Intermediate for Aprepitant, an NK-1 Receptor Antagonist.
Vankawala PJ, et al.
Synthetic Communications, 37(19), 3439-3446 (2007)