Merck
495522
Sigma-Aldrich
Cesium fluoroaluminate
−200 mesh, ≥99.9%
About This Item
Wzór liniowy:
Cs2AlF5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.9%
wielkość cząstki
−200 mesh
mp
423-436 °C (lit.)
gęstość
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cs+].F[Al-](F)(F)F
InChI
1S/Al.Cs.4FH/h;;4*1H/q+3;+1;;;;/p-4
Klucz InChI
UYFXWCIZFDKSTJ-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)