Merck
495417
Sigma-Aldrich
Barium-aluminum alloy
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
Synonim(y):
BaAl4
About This Item
Wzór liniowy:
BaAl4
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99% trace metals basis
Postać
powder
skład
aluminum, 44 wt. %
Barium, 56 wt. %
wielkość cząstki
−325 mesh
gęstość
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al].[Ba]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)