Merck
495166
Strontium bis(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate)
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Sr(FOD)2
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sr(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
677.97
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.99% trace metals basis
mp
95-100 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(\O[Sr]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)