Merck
495034
Sigma-Aldrich
Palladium(II) potassium thiosulfate monohydrate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
K2Pd(S2O3)2·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
172 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.[Pd++].[O-]S(=O)(=O)S[K].[O-]S(=O)(=O)S[K]
InChI
1S/2K.2H2O3S2.H2O.Pd/c;;2*1-5(2,3)4;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q2*+1;;;;+2/p-4
Klucz InChI
QOHRLWWRKPUXTK-UHFFFAOYSA-J