Przejdź do
218006
5-Chloro-3-hydroxypyridine
99%
Synonim(y):
5-Chloro-3-pyridinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
896,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.54
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
277-727-7
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
896,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H
InChI key
TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Chloro-3-hydroxypyridine undergoes Suzuki-Miyaura cross-coupling with 3-pyridylboronic acid in the presence of Pd catalyst to yield hydroxybiphenyls.
Application
5-Chloro-3-hydroxypyridine was used in the preparation of 4-(5-chloropyridin-3-yloxy)isoquinoline.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13678611620310904
description
99%
description
98%
description
98%
description
Wacker Chemie AG, ≥96.0% (GC)
assay
99%
assay
98%
assay
98%
assay
≥96.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
160-162 °C (lit.)
mp
128-130 °C (lit.)
mp
170-172 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)