Merck
494623
Sigma-Aldrich
Zinc sulfite dihydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
ZnSO3·2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: insoluble(lit.)
ciąg SMILES
O.O.[Zn++].[O-]S([O-])=O