Merck
493589
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)neodymium(III)
99.9%
About This Item
Wzór liniowy:
Nd(C5H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
99.9%
bp
220 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
~235 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)