Przejdź do
493392
Sodium pyruvate-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Pyruvic acid-1,2-13C2 sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH313CO13CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.03
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
13 140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1,3+1;
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-MEFQWSPQSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
904589371173MAK332
description
99 atom % 13C
description
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥99% (CP)
description
90%, technical grade
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C
isotopic purity
-
isotopic purity
-
mass shift
M+2
mass shift
M+5
mass shift
-
mass shift
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)