Przejdź do zawartości
904589
Pyruvic acid-2-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥99% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC2D4O3
Masa cząsteczkowa:
93.08
UNSPSC Code:
12352106
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D
assay
≥99% (CP)
form
liquid
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O[2H])[13C](C([2H])([2H])[2H])=O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)